3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
OR9235-250MG
APOSOR9235-250MGEA
34.8
EUR
APOSOR9235-250MG
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyd 97%
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyd
Formel:
C₉H₇N₃O Molecular Weight: 173,1714 g/mol Schmelzpunkt: 114,5…115.5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08271896 CAS-Nummer: 868755-54-8 UN: 1325 ADR: 4.1,III |