Cyclohexane-1,4-dicarbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923541-1G
OR923541-5G
APOSOR923541-1GEA
230
EUR
APOSOR923541-1G
APOSOR923541-5G
Cyclohexane-1,4-dicarbonitrile 95%
Cyclohexane-1,4-dicarbonitrile
Formel:
C₈H₁₀N₂ Schmelzpunkt: 57…61 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00021283 CAS-Nummer: 10534-13-1 |