2-Cyclohexylethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2-Hydroxyethyl)cyclohexan
OR923566-100G
APOSOR923566-100GEA
109
EUR
APOSOR923566-100G
2-Cyclohexylethanol 95%
2-Cyclohexylethanol
Formel:
C₈H₁₆O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001525 CAS-Nummer: 4442-79-9 |