3-Bromo-4-methyl-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR923657-1G
OR923657-250MG
OR923657-5G
APOSOR923657-1GEA
132
EUR
APOSOR923657-1G
APOSOR923657-250MG
APOSOR923657-5G
3-Bromo-4-methyl-1H-pyrazole
3-Bromo-4-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₅BrN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12755927 CAS-Nummer: 5932-20-7 |