1-(2-Chlorophenyl)-2-methylpropan-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923685-1G
APOSOR923685-1GEA 184 EUR
APOSOR923685-1G
1-(2-Chlorophenyl)-2-methylpropan-2-ol 95%
1-(2-Chlorophenyl)-2-methylpropan-2-ol
Formel: C₁₀H₁₃ClO
Molecular Weight: 184,663 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11610689
CAS-Nummer: 6256-31-1