2-Cyclopentylcyclopentanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
[1,1'-Bi(cyclopentan)]-2-one
OR923715-25G
APOSOR923715-25GEA
87
EUR
APOSOR923715-25G
2-Cyclopentylcyclopentanon 95%
2-Cyclopentylcyclopentanone
Formel:
C₁₀H₁₆O Molecular Weight: 152.24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051419 CAS-Nummer: 4884-24-6 |