Butyl-2-chloroethyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923720-25G
OR923720-5G
APOSOR923720-25GEA
0
EUR
APOSOR923720-25G
APOSOR923720-5G
Butyl-2-chloroethyl ether 95%
Butyl-2-chloroethyl ether
Formel:
C₆H₁₃ClO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00059051 CAS-Nummer: 10503-96-5 |