-Cyclohexen-1-carbonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,2,3,6-Tetrahydrobenzonitrile, 3-Cyclohexene-1-carbonitrile
OR923732-5G
APOSOR923732-5GEA
145
EUR
APOSOR923732-5G
-Cyclohexen-1-carbonitril 95%
-Cyclohexen-1-carbonitril
Formel:
C₇H₉N Molecular Weight: 107.16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013778 CAS-Nummer: 100-45-8 |