1-Benzyl-1,2-dihydropyridin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923763-1G
OR923763-5G
APOSOR923763-1GEA
328
EUR
APOSOR923763-1G
APOSOR923763-5G
1-Benzyl-1,2-dihydropyridin-2-one 95%
1-Benzyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Formel:
C₁₂H₁₁NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00462400 CAS-Nummer: 1753-62-4 |