2-(Methylthio)thiazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923771-100G OR923771-25G OR923771-5G
APOSOR923771-100GEA 98.8 EUR
APOSOR923771-100G APOSOR923771-25G APOSOR923771-5G
2-(Methylthio)thiazol 98%
2-(Methylthio)thiazole
Formel: C₄H₅NS₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00858981
CAS-Nummer: 5053-24-7