5-Hexensäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Hexenoicacid
OR923776-25G
APOSOR923776-25GEA
184
EUR
APOSOR923776-25G
5-Hexensäure 98%
5-Hexenoic acid
Formel:
C₆H₁₀O₂ Molecular Weight: 114.14 g/mol Siedepunkt: 107 Schmelzpunkt: -37 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00046558 CAS-Nummer: 1577-22-6 |