2,5-Dichlorbenzylalkohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2,5-Dichlorophenyl)methanol
OR923844-25G
APOSOR923844-25GEA 92.8 EUR
APOSOR923844-25G
2,5-Dichlorbenzylalkohol 95%
2,5-Dichlorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Molecular Weight: 177.03 g/mol
Siedepunkt: 264
Schmelzpunkt: 80
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004607
CAS-Nummer: 34145-05-6