Methyl[2-(methylsulphanyl)ethyl]amine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923872-1G
APOSOR923872-1GEA
487
EUR
APOSOR923872-1G
Methyl[2-(methylsulphanyl)ethyl]amine hydrochloride 95%
Methyl[2-(methylsulphanyl)ethyl]amine hydrochloride
Formel:
C₄H₁₁NS·ClH Molecular Weight: 141,663 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15202271 CAS-Nummer: 98021-13-7 |