3,6-Dichloro-4-ethylpyridazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923895-1G
APOSOR923895-1GEA 538 EUR
APOSOR923895-1G
3,6-Dichloro-4-ethylpyridazine 95%
3,6-Dichloro-4-ethylpyridazine
Formel: C₆H₆Cl₂N₂
Molecular Weight: 177,031 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17014877
CAS-Nummer: 107228-54-6