Pyrido[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923956-1G
APOSOR923956-1GEA
94.4
EUR
APOSOR923956-1G
Pyrido[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one 96%
Pyrido[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formel:
C₇H₅N₃O Molecular Weight: 147.134 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02645992 CAS-Nummer: 37538-67-3 |