4-Bromo-6-chloropyridin-2-amine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR923960-250MG
APOSOR923960-250MGEA 84.1 EUR
APOSOR923960-250MG
4-Bromo-6-chloropyridin-2-amine 95+%
4-Bromo-6-chloropyridin-2-amine
Formel: C₅H₄BrClN₂
Molecular Weight: 207,456 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14582020
CAS-Nummer: 1206250-19-2