2,3-Dimethyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923961-1G
APOSOR923961-1GEA
299
EUR
APOSOR923961-1G
2,3-Dimethyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
2,3-Dimethyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel:
C₉H₁₀N₂ Molecular Weight: 146.189 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00513469 CAS-Nummer: 10299-69-1 |