Benzylalkohol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Phenylcarbinol, (Hydroxymethyl)benzol, Phenylmethanol

OR923999-10KG OR923999-1KG
APOSOR923999-10KGEA 466 EUR
APOSOR923999-10KG APOSOR923999-1KG
Benzylalkohol
Benzylalkohol
Formel: C₆H₅CH₂OH
Siedepunkt: 205 °C
Schmelzpunkt: –15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004599
CAS-Nummer: 100-51-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR