2,3-Dichloro-6-hydroxybenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924028-1G
APOSOR924028-1GEA
632
EUR
APOSOR924028-1G
2,3-Dichloro-6-hydroxybenzaldehyde 95%
2,3-Dichloro-6-hydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₄Cl₂O₂ Molecular Weight: 191,011 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23705585 CAS-Nummer: 51571-16-5 |