4,4-Dimethyl-oxazolidin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4,4-Dimethyloxazolidin-2-one
OR924113-1G
APOSOR924113-1GEA
84.1
EUR
APOSOR924113-1G
4,4-Dimethyl-oxazolidin-2-one 95%
4,4-Dimethyl-oxazolidin-2-one
Formel:
C₅H₉NO₂ Molecular Weight: 115,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038702 CAS-Nummer: 26654-39-7 |