8-Oxabicyclo[3.2.1]octan-3-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924122-1G
APOSOR924122-1GEA
97.3
EUR
APOSOR924122-1G
8-Oxabicyclo[3.2.1]octan-3-one 95%
8-Oxabicyclo[3.2.1]octan-3-one
Formel:
C₇H₁₀O₂ Molecular Weight: 126,153 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23106461 CAS-Nummer: 77745-32-5 |