1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924140-1G
APOSOR924140-1GEA
69.6
EUR
APOSOR924140-1G
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile 95%
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile
Formel:
C₅H₅N₃ Molecular Weight: 107.12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09701708 CAS-Nummer: 66121-72-0 |