(S)-2-N-Boc-propane-1,2-diamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924219-1G
APOSOR924219-1GEA
112
EUR
APOSOR924219-1G
(S)-2-N-Boc-propane-1,2-diamine 97%
(S)-2-N-Boc-propane-1,2-diamine
Formel:
C₈H₁₈N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08726031 CAS-Nummer: 146552-71-8 |