1,4-Dimethyl-5-nitroimidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924230-1G
APOSOR924230-1GEA
248
EUR
APOSOR924230-1G
1,4-Dimethyl-5-nitroimidazole 95%
1,4-Dimethyl-5-nitroimidazole
Formel:
C₅H₇N₃O₂ Molecular Weight: 141,128 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01721570 CAS-Nummer: 57658-79-4 |