tert-Butyl N-[(1R,4S)-4-hydroxycyclopent-2-en-1-yl]carbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924245-1G
APOSOR924245-1GEA
487
EUR
APOSOR924245-1G
tert-Butyl N-[(1R,4S)-4-hydroxycyclopent-2-en-1-yl]carbamate 95%
tert-Butyl N-[(1R,4S)-4-hydroxycyclopent-2-en-1-yl]carbamate
Formel:
C₁₀H₁₇NO₃ Molecular Weight: 199,247 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09954747 CAS-Nummer: 178152-48-2 |