4,4-Dimethoxybutan-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924280-1G
APOSOR924280-1GEA 574 EUR
APOSOR924280-1G
4,4-Dimethoxybutan-2-ol 95%
4,4-Dimethoxybutan-2-ol
Formel: C₆H₁₄O₃
Molecular Weight: 134,174 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00046655
CAS-Nummer: 39562-58-8