5-Bromo-2-vinylpyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924287-1G
APOSOR924287-1GEA 487 EUR
APOSOR924287-1G
5-Bromo-2-vinylpyrimidine 95%
5-Bromo-2-vinylpyrimidine
Formel: C₆H₅BrN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20485168
CAS-Nummer: 883901-68-6