(3-Bromothiophen-2-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924308-1G
OR924308-5G
APOSOR924308-1GEA
87
EUR
APOSOR924308-1G
APOSOR924308-5G
(3-Bromothiophen-2-yl)methanol 95%
(3-Bromothiophen-2-yl)methanol
Formel:
C₅H₅BrOS Molecular Weight: 193.062 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06202660 CAS-Nummer: 70260-17-2 |