(1-Propyl-1H-imidazol-5-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924312-1G
APOSOR924312-1GEA 574 EUR
APOSOR924312-1G
(1-Propyl-1H-imidazol-5-yl)methanol 95%
(1-Propyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Formel: C₇H₁₂N₂O
Molecular Weight: 140,183 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18808769
CAS-Nummer: 497855-88-6