1-(2-Aminophenyl)pyrrol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
OR924329-5G
APOSOR924329-5GEA
62.5
EUR
APOSOR924329-5G
1-(2-Aminophenyl)pyrrol 95%
1-(2-Aminophenyl)pyrrole
Formel:
C₁₀H₁₀N₂ Molecular Weight: 158.20 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005344 CAS-Nummer: 6025-60-1 |