1-Azaspiro[3.4]octan-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924408-1G
OR924408-250MG
APOSOR924408-1GEA
806
EUR
APOSOR924408-1G
APOSOR924408-250MG
1-Azaspiro[3.4]octan-2-one 95%
1-Azaspiro[3.4]octan-2-one
Formel:
C₇H₁₁NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20384799 CAS-Nummer: 178242-70-1 |