(2R,4R)-N-Boc-4-Hydroxy-2-methylpyrrolidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924457-1G
APOSOR924457-1GEA
503
EUR
APOSOR924457-1G
(2R,4R)-N-Boc-4-Hydroxy-2-methylpyrrolidine 97%
(2R,4R)-N-Boc-4-Hydroxy-2-methylpyrrolidine
Formel:
C₁₀H₁₉NO₃ Molecular Weight: 201,263 g/mol Schmelzpunkt: 42…44 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11109735 CAS-Nummer: 114676-93-6 |