Methyl 5-chlorothiophene-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924536-1G
APOSOR924536-1GEA
50.9
EUR
APOSOR924536-1G
Methyl 5-chlorothiophene-3-carboxylate 95%
Methyl 5-chlorothiophene-3-carboxylate
Formel:
C₆H₅ClO₂S Molecular Weight: 176,621 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20922775 CAS-Nummer: 36157-43-4 |