Methyl 6-oxabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924547-1G
APOSOR924547-1GEA
400
EUR
APOSOR924547-1G
Methyl 6-oxabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate 95%
Methyl 6-oxabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Formel:
C₇H₁₀O₃ Molecular Weight: 142,153 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20488708 CAS-Nummer: 119245-13-5 |