(E)-3-Bromoacrylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924573-1G
APOSOR924573-1GEA
183
EUR
APOSOR924573-1G
(E)-3-Bromoacrylic acid 95%
(E)-3-Bromoacrylic acid
Formel:
C₃H₃BrO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00218760 CAS-Nummer: 6213-89-4 |