Acetanilid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Phenylacetamid, Ethansäurephenylamid
OR924603-100G
APOSOR924603-100GEA
125
EUR
APOSOR924603-100G
Acetanilid 95%
Acetanilid
Formel:
C₈H₉NO Molecular Weight: 135,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008674 CAS-Nummer: 103-84-4 |