Methyl-4-(2-hydroxyethoxy)benzoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 4-(2-hydroxyethoxy)benzoate, 4-(2-Hydroxyethoxy)benzoic Acid Methyl Ester
OR924639-1G
APOSOR924639-1GEA
78.3
EUR
APOSOR924639-1G
Methyl-4-(2-hydroxyethoxy)benzoat 95%
Methyl-4-(2-hydroxyethoxy)benzoat
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ Molecular Weight: 196.20 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075872 CAS-Nummer: 3204-73-7 |