trans-4-Methylcyclohexanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924640-5G
APOSOR924640-5GEA 136 EUR
APOSOR924640-5G
trans-4-Methylcyclohexanol 97%
trans-4-Methylcyclohexanol
Formel: C₇H₁₄O
Molecular Weight: 114.19 g/mol
MDL: MFCD00064171
CAS-Nummer: 7731-29-5