1-Brom-2-methylpropan

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Isobutylbromid

OR924726-1KG
APOSOR924726-1KGEA 473 EUR
APOSOR924726-1KG
1-Brom-2-methylpropan
1-Brom-2-methylpropan
Formel: C₄H₉Br
Molecular Weight: 137.02 g/mol
Siedepunkt: 90…92 °C
Schmelzpunkt: –118 °C
Dichte: 1.255 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000217
CAS-Nummer: 78-77-3
UN: 2342
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05152

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR