4-Ethyl-2-methoxyphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Ethyl-4-hydroxy-3-methoxybenzol, 4-Ethylguajakol, 5-Ethyl-2-hydroxyanisol
OR924780-100G
APOSOR924780-100GEA 72.5 EUR
APOSOR924780-100G
4-Ethyl-2-methoxyphenol 98%
4-Ethyl-2-methoxyphenol
Formel: C₉H₁₂O₂
Molecular Weight: 152,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038714
CAS-Nummer: 2785-89-9