2-(Methoxymethyl)azetidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR924801-10G
OR924801-1G
OR924801-5G
APOSOR924801-10GEA
2020
EUR
APOSOR924801-10G
APOSOR924801-1G
APOSOR924801-5G
2-(Methoxymethyl)azetidine
2-(Methoxymethyl)azetidine
Formel:
C₅H₁₁NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23105901 CAS-Nummer: 1290136-94-5 |