tert-Butyl 3,5-dioxopiperidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924855-25G
APOSOR924855-25GEA
104
EUR
APOSOR924855-25G
tert-Butyl 3,5-dioxopiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 3,5-dioxopiperidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₅NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14706038 CAS-Nummer: 396731-40-1 |