5-(1-Piperidinyl)-1-pentanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(5-Hydroxypentyl)piperidine
OR925020-1G
OR925020-5G
APOSOR925020-1GEA
203
EUR
APOSOR925020-1G
APOSOR925020-5G
5-(1-Piperidinyl)-1-pentanol 95%
1-Piperidinepentanol
Formel:
C₁₀H₂₁NO Molecular Weight: 171.28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03093640 CAS-Nummer: 2937-83-9 |