2-Methyl-4-phenyl-2-butanol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Phenylethyldimethylcarbinol, Dimethyl-beta-phenylethylcarbinol
OR925050-500G
APOSOR925050-500GEA
136
EUR
APOSOR925050-500G
2-Methyl-4-phenyl-2-butanol 99%
2-Methyl-4-phenyl-2-butanol
Formel:
C₁₁H₁₆O Molecular Weight: 164.25 g/mol Schmelzpunkt: 30 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004472 CAS-Nummer: 103-05-9 |