2,5-Dimethylterephthalonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,5-Dicyano-p-xylene
OR925067-5G
APOSOR925067-5GEA
221
EUR
APOSOR925067-5G
2,5-Dimethylterephthalonitril 95%
2,5-Dimethylterephthalonitrile
Formel:
C₁₀H₈N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191411 CAS-Nummer: 39095-25-5 |