cis-Jasmon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (Z)-3-Methyl-2-(pent-2-en-1-yl)cyclopent-2-enone, cis-Jasmon
OR925069-100G
APOSOR925069-100GEA 169 EUR
APOSOR925069-100G
cis-Jasmon 95%
cis-Jasmon
Formel: C₁₁H₁₆O
Molecular Weight: 164,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001402
CAS-Nummer: 488-10-8