3-(Methoxymethoxy)benzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925108-5G
APOSOR925108-5GEA
364
EUR
APOSOR925108-5G
3-(Methoxymethoxy)benzaldehyd 95%
3-(Methoxymethoxy)benzaldehyde
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molecular Weight: 166,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038425 CAS-Nummer: 13709-05-2 |