trans,trans-Muconsäure (trans, trans-2,4-Hexadiendisäure) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925263-10G OR925263-1G OR925263-5G
APOSOR925263-10GEA 0 EUR
APOSOR925263-10G APOSOR925263-1G APOSOR925263-5G
trans,trans-Muconsäure (trans, trans-2,4-Hexadiendisäure) 95%
trans,trans-Muconsäure (trans, trans-2,4-Hexadiendisäure)
Formel: C₆H₆O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002702
CAS-Nummer: 3588-17-8