Indane-1-acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(2,3-Dihydro-1H-inden-1-yl)acetic acid
OR925275-1G
APOSOR925275-1GEA 186 EUR
APOSOR925275-1G
Indane-1-acetic acid 95%
Indane-1-acetic acid
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00156939
CAS-Nummer: 38425-65-9