(R)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925276-1G
APOSOR925276-1GEA 232 EUR
APOSOR925276-1G
(R)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine 95%
(R)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine
Formel: C₁₀H₁₅NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06761897
CAS-Nummer: 100570-24-9